Stampa…
2-Aminoterephthalic acid 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B24441.06 B24441.14 B24441.22
B24441.06EA 30.8 EUR
B24441.06 B24441.14 B24441.22
2-Aminoterephthalic acid 99%
2-Aminoterephthalic acid
Purity: 99% CAS No.: 10312-55-7 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Odour: Odourless Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00134536
Formula: C₈H₇NO₄
Peso molecolare: 181,15 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134536
CAS Number: 10312-55-7