Stampa…
Saccharin ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
B23938.0E B23938.22 B23938.36
B23938.0EEA 371 EUR
B23938.0E B23938.22 B23938.36
Saccharin ≥98%
Saccharin
Purity: 98+% CAS No.: 81-07-2 Molecular Formula: C7H5NO3S Formula Weight: 183.18 Melting Point: 227-230° Beilstein Reference: 6888 Merck Reference: 14,8311 MDL No.: MFCD00005866
Formula: C₇H₅NO₃S
Punto di fusione: 227…230 °C
Densità: 0,828
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005866
CAS Number: 81-07-2
EINECS: 201-321-0
Merck Index: 14,8311