Stampa…
1-Dodecylpyridinium chloride hydrate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B23492.14 B23492.22
B23492.14EA 59.4 EUR
B23492.14 B23492.22
1-Dodecylpyridinium chloride hydrate 98%
1-Dodecylpyridinium chloride hydrate
Purity: 98% CAS No.: 207234-02-4 Molecular Formula: C17H30ClN.xH2O Formula Weight: 283.89(anhy) Melting Point: 88-90° MDL No.: MFCD00150002
Formula: C₁₇H₃₀ClN·xH₂O
Punto di fusione: 88…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150002
CAS Number: 207234-02-4
EINECS: 203-232-2