Stampa…
Piperidine-N-carbaldehyde ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Formylpiperidine, N-Formylpiperidine
B23452.30 B23452.0B B23452.18
B23452.30EA 111 EUR
B23452.30 B23452.0B B23452.18
Piperidine-N-carbaldehyde ≥99%
Piperidine-N-carbaldehyde
Purity: 99% CAS No.: 2591-86-8 Molecular Formula: C6H11NO Formula Weight: 113.16 Flash Point: 102°(215°F) Refractive Index: 1.4840 Melting Point: -31° Boiling Point: 222° Beilstein Reference: 107697 MDL No.: MFCD00006483
Formula: C₆H₁₁NO
Peso molecolare: 113,16 g/mol
Punto di ebollizione: 222 °C
Punto di fusione: –31 °C
Densità: 1,019
Flash Pt: 102 °C (215 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006483
CAS Number: 2591-86-8
EINECS: 219-986-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III