trans-2,5-Dimethylpiperazine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
B23150.06
B23150.14
B23150.22
B23150.06EA
37.1
EUR
B23150.06
B23150.14
B23150.22
trans-2,5-Dimethylpiperazine ≥98%
trans-2,5-Dimethylpiperazine
Purity: 98%
CAS No.: 2815-34-1
Molecular Formula: C6H14N2
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 58°(136°F)
Melting Point: 115-119°
Boiling Point: 162-165°
Beilstein Reference: 79886
UN No.: 2925
MDL No.: MFCD00070516
Formula:
C₆H₁₄N₂ Peso molecolare: 114,19 g/mol Punto di ebollizione: 162…165 °C Punto di fusione: 115…119 °C Flash Pt: 58 °C (136 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00070516 CAS Number: 2815-34-1 ADR: 4.1,III |