α-Acetyl-γ-butyrolactone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 517-23-7
Molecular Formula: C6H8O3
Formula Weight: 128.13
Flash Point: 135°(275°F)
Refractive Index: 1.4590
Boiling Point: 107-108°/5mm
Beilstein Reference: 112676
Merck Reference: 14,83
MDL No.: MFCD00005394
Formula:
C₆H₈O₃ Punto di ebollizione: 107…108 °C (5 mmHg) Densità: 1,190 Flash Pt: 135 °C (275 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005394 CAS Number: 517-23-7 EINECS: 208-235-2 Merck Index: 14,83 |