Methyl-2,5-dichlorobenzoate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 2905-69-3
Molecular Formula: C8H6Cl2O2
Formula Weight: 205.04
Flash Point:
Formula:
C₈H₆Cl₂O₂ Punto di fusione: 37…40 °C Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000606 CAS Number: 2905-69-3 EINECS: 220-815-7 |