Trifluoromethanesulphonamide 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 421-85-2
Molecular Formula: CF3SO2NH2
Formula Weight: 149.09
Melting Point: 116-119°
Beilstein Reference: 1812099
Formula:
CH₂F₃NO₂S Punto di fusione: 116…119 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00068714 CAS Number: 421-85-2 EINECS: 431-270-1 |