DL-Tropic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Hydroxy-2-phenylpropanoic acid, Tropic acid, 3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid, (±)-Tropic acid, 2-Phenylhydracrylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 552-63-6
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 117-119°
Beilstein Reference: 2209199
Merck Reference: 14,9779
MDL No.: MFCD00004255
Formula:
C₉H₁₀O₃ Peso molecolare: 166,18 g/mol Punto di fusione: 117…119 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004255 CAS Number: 529-64-6 EINECS: 209-020-6 Merck Index: 14,9779 |