Vinyl benzoate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 769-78-8
Molecular Formula: C9H8O2
Formula Weight: 148.16
Flash Point: 82°(180°F)
Refractive Index: 1.529
Boiling Point: 73-74°/8mm
Beilstein Reference: 2041125
MDL No.: MFCD00048141
Formula:
C₉H₈O₂ Punto di ebollizione: 73…74 °C (8 mmHg) Densità: 1,070 Flash Pt: 82 °C (180 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00048141 CAS Number: 769-78-8 EINECS: 212-214-3 |