p-Tolyltrichlorosilane ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 701-35-9
Molecular Formula: C7H7Cl3Si
Formula Weight: 225.58
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5240
Odour: Irritating
Boiling Point: 218-220°
Beilstein Reference: 1866557
UN No.: 2987
MDL No.: MFCD00045131
Formula:
C₇H₇Cl₃Si Punto di ebollizione: 218…220 °C Densità: 1,280 Flash Pt: 98 °C (208 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00045131 CAS Number: 701-35-9 EINECS: 211-854-0 UN: 2987 ADR: 8,II |