Stampa…
Diethyl terephthalate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
B21401.09 B21401.18
B21401.09EA 46.4 EUR
B21401.09 B21401.18
Diethyl terephthalate 95%
Diethyl terephthalate
Purity: 95% CAS No.: 636-09-9 Molecular Formula: C12H14O4 Formula Weight: 222.24 Melting Point: 44-46° MDL No.: MFCD00039891
Formula: C₁₂H₁₄O₄
Punto di fusione: 44…46 °C
Densità: 1,100
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039891
CAS Number: 636-09-9
EINECS: 211-249-1