2-Methyl-5-phenyl-3-furoic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 108124-17-0
Molecular Formula: C12H10O3
Formula Weight: 202.21
Melting Point: 181-184°
MDL No.: MFCD00221070
Formula:
C₁₂H₁₀O₃ Punto di fusione: 181…184 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00221070 CAS Number: 108124-17-0 |