2-(2-Esilossietossi)etanolo ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-(2-(Hexyloxy)ethoxy)ethanol, Diethylene glycol mono-n-hexyl ether
Purity: 97%
CAS No.: 112-59-4
Molecular Formula: C10H22O3
Formula Weight: 190.28
Flash Point: 123°(253°F)
Refractive Index: 1.4370
Melting Point: -40°
Boiling Point: 259-261°
Beilstein Reference: 1743959
MDL No.: MFCD00010703
Formula:
C₁₀H₂₂O₃ Punto di ebollizione: 259…261 °C Punto di fusione: –40 °C Densità: 0,932 Flash Pt: 123 °C (253 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010703 CAS Number: 112-59-4 EINECS: 203-988-3 |