Stampa…
Methyl-5-bromo-2-furoate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B20524.06 B20524.03 B20524.14
B20524.06EA 87.5 EUR
B20524.06 B20524.03 B20524.14
Methyl-5-bromo-2-furoate ≥97%
Methyl-5-bromo-2-furoate
Purity: 97% CAS No.: 2527-99-3 Molecular Formula: C6H5BrO3 Formula Weight: 205.01 Melting Point: 62-65° MDL No.: MFCD00092313
Formula: C₆H₅BrO₃
Punto di fusione: 62…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00092313
CAS Number: 2527-99-3