Stampa…
1-Acetylpiperazine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B20200.06 B20200.14 B20200.22
B20200.06EA 34.8 EUR
B20200.06 B20200.14 B20200.22
1-Acetylpiperazine 98%
1-Acetylpiperazine
Purity: 99% CAS No.: 13889-98-0 Molecular Formula: C6H12N2O Formula Weight: 128.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 30-34° Boiling Point: 127-130°/8mm Beilstein Reference: 112220 MDL No.: MFCD00058676
Formula: C₆H₁₂N₂O
Punto di ebollizione: 127…130 °C (8 mmHg)
Punto di fusione: 30…34 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00058676
CAS Number: 13889-98-0
EINECS: 237-659-0