2,4,6-Triphenylpyrilium tetrafluoroborate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 448-61-3
Molecular Formula: C23H17BF4O
Formula Weight: 396.20
Melting Point: 248-254°
Beilstein Reference: 3586533
Formula:
C₂₃H₁₇BF₄O Punto di fusione: 248…254 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012001 CAS Number: 448-61-3 EINECS: 207-186-4 |