p-Tolyltrimethylsilane ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 3728-43-6
Molecular Formula: C10H16Si
Formula Weight: 164.33
Flash Point: 46°(115°F)
Refractive Index: 1.4910
Boiling Point: 191-192°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00014850
Formula:
C₁₀H₁₆Si Punto di ebollizione: 191…192 °C Densità: 0,865 Flash Pt: 46 °C (115 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014850 CAS Number: 3728-43-6 ADR: 3,III |