Stampa…
2,2,2-Trifluoroethyl toluene-4-sulphonate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A17871.14 A17871.22
A17871.14EA 50.2 EUR
A17871.14 A17871.22
2,2,2-Trifluoroethyl toluene-4-sulphonate ≥98%
2,2,2-Trifluoroethyl toluene-4-sulphonate
Purity: 98+% CAS No.: 433-06-7 Molecular Formula: C9H9F3O3S Formula Weight: 254.23 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 37-42° Boiling Point: 87-92°/0.1mm Beilstein Reference: 2699394 MDL No.: MFCD00000443
Formula: C₉H₉F₃O₃S
Punto di ebollizione: 87…92 °C (0,1 mmHg)
Punto di fusione: 37…42 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000443
CAS Number: 433-06-7
EINECS: 207-085-5