Stampa…
TAPS (3 - (Tris (idrossimetil) metilammino) Acido propano-1-solfonico) ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 3-{[2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]amino}-1-propanesulphonic acid, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulphonic acid
A17754.14 A17754.22
A17754.14EA 39.4 EUR
A17754.14 A17754.22
TAPS (3 - (Tris (idrossimetil) metilammino) Acido propano-1-solfonico) ≥99%
TAPS (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid)
Purity: 99% CAS No.: 29915-38-6 Molecular Formula: (HOCH2)3CNH(CH2)3SO3H Formula Weight: 243.28 Melting Point: 239-241° dec. MDL No.: MFCD00007538
Formula: C₇H₁₇NO₆S
Peso molecolare: 243,28 g/mol
Punto di fusione: 239…241 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007538
CAS Number: 29915-38-6
EINECS: 249-954-1