Menthone (mixture of isomers) ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 10458-14-7
Molecular Formula: C10H18O
Formula Weight: 154.25
Flash Point: 72°(162°F)
Boiling Point: ca 207°
MDL No.: MFCD00062998
Formula:
C₁₀H₁₈O Punto di ebollizione: ∼207 °C Densità: 0,894 Flash Pt: 72 °C (162 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00062998 CAS Number: 10458-14-7 EINECS: 233-944-9 |