Magnesium trifluoromethanesulphonate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 60871-83-2
Molecular Formula: C2F6MgO6S2
Formula Weight: 322.43
Melting Point:
Formula:
C₂F₆MgO₆S₂ Punto di fusione: >310 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042601 CAS Number: 60871-83-2 UN: 1759 ADR: 8,III |