Pyridinium-p-toluenesulphonate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Pyridin-1-ium 4-methylbenzenesulphonate
Purity: 98+%
CAS No.: 24057-28-1
Molecular Formula: C12H13NO3S
Formula Weight: 251.31
Melting Point: 116-120°
Beilstein Reference: 3764305
Formula:
C₁₂H₁₃NO₃S Peso molecolare: 251.31 g/mol Punto di fusione: 116…120 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013108 CAS Number: 24057-28-1 EINECS: 246-002-7 |