4-Chloropyridine hydrochloride ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Chloropyridinium chloride
Purity: 98+%
CAS No.: 7379-35-3
Molecular Formula: C5H4ClN.HCl
Formula Weight: 150.01
Flash Point: 198°(388°F)
Odour: Weak
pH: 2
Melting Point: ca 210° subl.
Beilstein Reference: 3684904
MDL No.: MFCD00012829
Formula:
C₅H₅Cl₂N Punto di fusione: ∼ 210 °C (subl.) Flash Pt: 198 °C (388 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012829 CAS Number: 7379-35-3 EINECS: 230-946-1 |