Saccharin sodium hydrate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 82385-42-0
Molecular Formula: C7H4NNaO3S.xH2O
Formula Weight: 205.16(anhy)
Melting Point:
Formula:
C₇H₅NNaO₃S·xH₂O Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149605 CAS Number: 82385-42-0 EINECS: 204-886-1 Merck Index: 14,8312 |