Diheptyl phthalate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 3648-21-3
Molecular Formula: C22H34O4
Formula Weight: 362.51
Flash Point: 213°(415°F)
Refractive Index: 1.4860
Boiling Point: 360°
Beilstein Reference: 2336623
MDL No.: MFCD00043680
Formula:
C₂₂H₃₄O₄ Punto di ebollizione: 360 °C Densità: 0,992 Flash Pt: 213 °C (415 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00043680 CAS Number: 3648-21-3 EINECS: 222-885-4 |