Stampa…
Methyl-5-nitro-2-furoate ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A15226.06 A15226.14
A15226.06EA 69.1 EUR
A15226.06 A15226.14
Methyl-5-nitro-2-furoate ≥97%
Methyl-5-nitro-2-furoate
Purity: 97% CAS No.: 1874-23-3 Molecular Formula: C6H5NO5 Formula Weight: 171.11 Melting Point: 78-82° Beilstein Reference: 165132
Formula: C₆H₅NO₅
Peso molecolare: 171,11 g/mol
Punto di fusione: 78…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051956
CAS Number: 1874-23-3