2-Chloroethyldimethylammonium chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 4584-46-7
Molecular Formula: ClCH2CH2N(CH3)2.HCl
Formula Weight: 144.05
Melting Point: 205-208°
Beilstein Reference: 3591234
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00012516
Formula:
C₄H₁₁Cl₂N Punto di fusione: 205…208 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012516 CAS Number: 4584-46-7 EINECS: 224-970-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |