2-Chloroethyldiethylammonium chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Diethylaminoethylchloride hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)-N,N-diethylammonium chloride
Purity: 98+%
CAS No.: 869-24-9
Molecular Formula: C6H15ClN.HCl
Formula Weight: 172.10
pH: 5
Melting Point: 206-210°
Beilstein Reference: 3591991
UN No.: 2928
MDL No.: MFCD00012519
Formula:
C₆H₁₅Cl₂N Peso molecolare: 172,1 g/mol Punto di fusione: 206…210 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012519 CAS Number: 869-24-9 EINECS: 212-786-4 UN: 2928 ADR: 6.1,II |