5-Bromo-2-furoic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 585-70-6
Molecular Formula: C5H3BrO3
Formula Weight: 190.99
Melting Point: 188-192°
Beilstein Reference: 118354
Formula:
C₅H₃BrO₃ Punto di fusione: 188…192 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003239 CAS Number: 585-70-6 EINECS: 209-559-7 |