2-Bromoterephthalic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 586-35-6
Molecular Formula: C8H5BrO4
Formula Weight: 245.03
Melting Point: 297-300°
Beilstein Reference: 2616163
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00002403
Formula:
C₈H₅BrO₄ Punto di fusione: 297…300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002403 CAS Number: 586-35-6 EINECS: 209-572-8 ADR: 6.1,III |