Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Methyl 3-(trifluoromethyl)benzoate
Purity: 97%
CAS No.: 2557-13-3
Molecular Formula: C9H7F3O2
Formula Weight: 204.15
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.4530
Boiling Point: 80-82°/15mm
Beilstein Reference: 1963428
MDL No.: MFCD00043543
Formula:
C₉H₇F₃O₂ Peso molecolare: 204.15 g/mol Punto di ebollizione: 80…82 °C (15 mmHg) Densità: 1.295 Flash Pt: 84 °C (183 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00043543 CAS Number: 2557-13-3 |