Homophthalic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 89-51-0
Molecular Formula: C9H8O4
Formula Weight: 180.16
Melting Point: ca 180° dec.
Beilstein Reference: 1872069
Formula:
C₉H₈O₄ Punto di fusione: ∼ 180 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004326 CAS Number: 89-51-0 EINECS: 201-913-9 |