Methyl-2-furoate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Methyl 2-Furancarboxylate, Methyl furan-2-carboxylate, Methyl 2-furoate
Purity: 98+%
CAS No.: 611-13-2
Molecular Formula: C6H6O3
Formula Weight: 126.11
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.4870
Boiling Point: 180-181°
Beilstein Reference: 111110
Merck Reference: 14,4307
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00003236
Formula:
C₆H₆O₃ Peso molecolare: 126,11 g/mol Punto di ebollizione: 180…181 °C Densità: 1,179 Flash Pt: 73 °C (163 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003236 CAS Number: 611-13-2 EINECS: 210-254-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,4307 |