Ethyl-3-bromopropionate ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Ethyl 3-bromopropanoate
Purity: 99%
CAS No.: 539-74-2
Molecular Formula: BrCH2CH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 181.03
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.4520
Boiling Point: 67-71°/10mm
Beilstein Reference: 1700933
MDL No.: MFCD00000251
Formula:
C₅H₉BrO₂ Peso molecolare: 181,03 g/mol Punto di ebollizione: 67…71 °C (10 mmHg) Densità: 1,416 Flash Pt: 79 °C (174 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000251 CAS Number: 539-74-2 EINECS: 208-724-0 |