Calcium bis(dihydrogenorthophosphate) hydrate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 301524-28-7
Molecular Formula: Ca(H2PO4)2.xH2O
Formula Weight: 234.06(anhy)
Flash Point: None
Melting Point: ca 200° dec.
MDL No.: MFCD00010898
Formula:
H₄CaO₈P₂·H₂O Punto di fusione: ∼ 200 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010898 CAS Number: 301524-28-7 EINECS: 231-837-1 Merck Index: 14,1693 |