Methyl-2-methyl-3-furoate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 6141-58-8
Molecular Formula: C7H8O3
Formula Weight: 140.14
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.4745
Boiling Point: 71-72°/20mm
Beilstein Reference: 1342040
MDL No.: MFCD00003249
Formula:
C₇H₈O₃ Punto di ebollizione: 71…72 °C (20 mmHg) Densità: 1,114 Flash Pt: 63 °C (145 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003249 CAS Number: 6141-58-8 EINECS: 228-132-6 |