2-Chloroethyl toluene-4-sulphonate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Chloroethyl p-toluenesulphonate
Purity: 97%
CAS No.: 80-41-1
Molecular Formula: C9H11ClO3S
Formula Weight: 234.70
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
C₉H₁₁ClO₃S Peso molecolare: 234.7 g/mol Punto di ebollizione: 158…159 °C (0.5 mmHg) Densità: 1.294 Flash Pt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00000970 CAS Number: 80-41-1 EINECS: 201-277-2 UN: 2810 ADR: 6.1 III |