Stampa…
2-Furoic acid 98
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Furan-2-carboxylic acid, 2-Furancarboxylic acid
A11454.22 A11454.36
A11454.22EA 30.5 EUR
A11454.22 A11454.36
2-Furoic acid 98
2-Furoic acid
Purity: 98% CAS No.: 88-14-2 Molecular Formula: C5H4O3 Formula Weight: 112.08 Flash Point: 137°(278°F) Odour: Odourless Boiling Point: 230-232° subl. Beilstein Reference: 110149 Merck Reference: 14,4307 MDL No.: MFCD00003238
Formula: C₅H₄O₃
Peso molecolare: 112.08 g/mol
Punto di ebollizione: 230…232 °C (subl.)
Punto di fusione: 127…132 °C
Flash Pt: 137 °C (278 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003238
CAS Number: 88-14-2
EINECS: 201-803-0