Tetrabutylammonium trifluoromethanesulphonate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 35895-70-6
Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4NCF3SO3
Formula Weight: 391.54
Melting Point: 112-115°
Beilstein Reference: 4172978
Formula:
C₁₇H₃₆F₃NO₃S Punto di fusione: 112…115 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042585 CAS Number: 35895-70-6 EINECS: 252-783-5 |