Methyl-3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 41727-47-3
Molecular Formula: C8H6Br2O3
Formula Weight: 309.94
Melting Point: 123-125°
Beilstein Reference: 2373854
Formula:
C₈H₆Br₂O₃ Punto di fusione: 123…125 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016416 CAS Number: 41727-47-3 EINECS: 255-521-8 |