Isonicotinaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Pyridine-4-carboxaldehyde, 4-Pyridinecarboxaldehyde, 4-Pyridinecarbaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 872-85-5
Molecular Formula: C6H5NO
Formula Weight: 107.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.5440
Melting Point: -4°
Boiling Point: 198°
Beilstein Reference: 105342
MDL No.: MFCD00006425
Formula:
C₆H₅NO Peso molecolare: 107,11 g/mol Punto di ebollizione: 198 °C Punto di fusione: –4 °C Densità: 1,132 Flash Pt: 75 °C (167 °F) |
MDL Number:
MFCD00006425 CAS Number: 872-85-5 EINECS: 212-832-3 |