Stampa…
5-Nitro-2-furoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A10597.06 A10597.14 A10597.22
A10597.06EA 48.2 EUR
A10597.06 A10597.14 A10597.22
5-Nitro-2-furoic acid ≥98%
5-Nitro-2-furoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 645-12-5 Molecular Formula: C5H3NO5 Formula Weight: 157.08 Melting Point: 186-188° Beilstein Reference: 139373
Formula: C₅H₃NO₅
Punto di fusione: 186…188 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003240
CAS Number: 645-12-5
EINECS: 211-432-6