Stampa…
Dimethyl-2-aminoterephthalate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Dimethyl aminoterephthalate, 2-Aminodimethyl terephthalate
A10567.0B A10567.18 A10567.30
A10567.0BEA 614 EUR
A10567.0B A10567.18 A10567.30
Dimethyl-2-aminoterephthalate 99%
Dimethyl-2-aminoterephthalate
Purity: 99% CAS No.: 5372-81-6 Molecular Formula: C10H11NO4 Formula Weight: 209.20 Melting Point: 130-134° Beilstein Reference: 2808505
Formula: C₁₀H₁₁NO₄
Peso molecolare: 209.2 g/mol
Punto di fusione: 130…134 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008427
CAS Number: 5372-81-6
EINECS: 226-364-2