Methyl-3-methyl-2-furoate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 6141-57-7
Molecular Formula: C7H8O3
Formula Weight: 140.14
Flash Point: 82°(180°F)
Melting Point: 33-37°
Boiling Point: 60°/1mm
Beilstein Reference: 116835
MDL No.: MFCD00014110
Formula:
C₇H₈O₃ Punto di ebollizione: 60 °C (1 mmHg) Punto di fusione: 33…37 °C Flash Pt: 82 °C (180 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014110 CAS Number: 6141-57-7 EINECS: 228-131-0 |