2-Picolyl chloride hydrochloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 6959-47-3
Molecular Formula: C6H6ClN.HCl
Formula Weight: 164.04
Melting Point: 120-124°
Beilstein Reference: 3689155
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00012811
Formula:
C₆H₇Cl₂N Punto di fusione: 120…124 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012811 CAS Number: 6959-47-3 EINECS: 230-149-9 UN: 3261 ADR: 8,III |