Copper(II) cyclohexanebutyrate Cu 15,8% per AAS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 2218-80-6
Molecular Formula: C20H34CuO4
Formula Weight: 402.01
Physical Form: Powder
Melting Point: 126° dec.
MDL No.: MFCD00036399
Formula:
C₂₀H₃₄CuO₄ Punto di fusione: 126 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00036399 CAS Number: 2218-80-6 EINECS: 218-723-7 |