Dibutyltin dilaurate ≥95%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Di-n-butyltin dilaurate
Purity: 95%
CAS No.: 77-58-7
Molecular Formula: C32H64O4Sn
Formula Weight: 631.55
Flash Point: 235°(455°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.066
Refractive Index: 1.4730
Appearance: Pale yellow
Melting Point:
Formula:
C₃₂H₆₄O₄Sn Peso molecolare: 631,57 g/mol Punto di ebollizione: >204 °C (12 mmHg) Punto di fusione: <10 °C Densità: 1,066 Flash Pt: 235 °C (455 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008963 CAS Number: 77-58-7 EINECS: 201-039-8 UN: 2788 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,3038 |