Iron(III) ethoxide ≥99.6% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
confezionato sotto argo
Purity: 99.6%
CAS No.: 5058-42-4
Molecular Formula: C6H15FeO3
Formula Weight: 191.03
Physical Form: Powder/Chunk, Packaged under argon
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Brown to dark grey
Odour: Odourless
Melting Point: 120°
Boiling Point: 155°/0.1mm
Solubility: Soluble in anhydrous hexane, alcohols
UN No.: 3181
MDL No.: MFCD00078028
Precursor for Sol-Gel processes
Formula:
C₆H₁₅FeO₃ Peso molecolare: 191,03 g/mol Punto di ebollizione: 155 °C (0,1 mmHg) Punto di fusione: 120 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00078028 CAS Number: 5058-42-4 EINECS: 225-760-2 UN: 3181 ADR: 4.1,III |