Aluminium triethanolate
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
CAS No.: 555-75-9
Molecular Formula: C6H15AlO3
Formula Weight: 162.16
Physical Form: Powder/ Chunks
Density: 1.142
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White
Melting Point: 154-159°
Boiling Point: 320°
Merck Reference: 14,338
UN No.: 2925
MDL No.: MFCD00009658
Formula:
C₆H₁₅AlO₃ Punto di ebollizione: 320 °C Punto di fusione: 154…159 °C Densità: 1,142 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009658 CAS Number: 555-75-9 EINECS: 209-105-8 ADR: 4.1,II Merck Index: 14,338 |